1-Ethyl-4-isopropylbenzene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Isopropylethylbenzene
E1406-1ML E1406-5ML
TCIAE1406-1MLEA 90.2 EUR InStock
TCIAE1406-1ML TCIAE1406-5ML
1-Ethyl-4-isopropylbenzene ≥98.0% (par GC)
1-Ethyl-4-isopropylbenzene
Formule: C₁₁H₁₆
MW: 148,25 g/mol
Point de fusion: 197°C
Numéro MDL: MFCD00061006
Numéro CAS: 4218-48-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité