4,4'-(Ethyne-1,2-diyl)diphthalic anhydride ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration), purifié par sublimation
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5,5'-(Ethyne-1,2-diyl)bis(isobenzofuran-1,3-dione)
E1412-1G E1412-5G
TCIAE1412-1GEA 33 EUR InStock
TCIAE1412-1G TCIAE1412-5G
4,4'-(Ethyne-1,2-diyl)diphthalic anhydride ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration), purifié par sublimation
4,4'-(Ethyne-1,2-diyl)diphthalic anhydride
Formule: C₁₈H₆O₆
MW: 318,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD28976167
Numéro CAS: 129808-00-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Morpholine Method) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité