2-Ethoxy-4-formylphenyl acetate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Ethylvanillin acetate
E1415-25G E1415-5G
TCIAE1415-25GEA 74.8 EUR InStock
TCIAE1415-25G TCIAE1415-5G
2-Ethoxy-4-formylphenyl acetate ≥98.0% (par GC)
2-Ethoxy-4-formylphenyl acetate
Formule: C₁₁H₁₂O₄
MW: 208,22 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01666413
Numéro CAS: 72207-94-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité