2-Éthyl-3,5-diméthylpyrazine ≥98.0% (par GC) (contains 2-Ethyl-3,6-dimethylpyrazine)
Fournisseur: TCI
E1424-100G E1424-25G
TCIAE1424-100GEA 182 EUR InStock
TCIAE1424-100G TCIAE1424-25G
2-Éthyl-3,5-diméthylpyrazine ≥98.0% (par GC) (contains 2-Ethyl-3,6-dimethylpyrazine)
2-Éthyl-3,5-diméthylpyrazine
Formule: C₈H₁₂N₂
MW: 136,194 g/mol
Point d'éclair: 69°C
Numéro MDL: MFCD00047392
Numéro CAS: 27043-05-6
EINECS: 248-182-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité