Ethyl-2,4,5-trifluorobenzoylacetate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (2,4,5-Trifluorobenzoyl)acetic acid ethyl ester, 3-Oxo-3-(2,4,5-trifluorophenyl)propanoic acid ethyl ester, Ethyl (2,4,5-Trifluorobenzoyl)acetate, Ethyl 2,4,5-trifluorobenzoylacetate, Ethyl 3-Oxo-3-(2,4,5-trifluorophenyl)propanoate
E1425-1G E1425-5G
TCIAE1425-1GEA 29.7 EUR InStock
TCIAE1425-1G TCIAE1425-5G
Ethyl-2,4,5-trifluorobenzoylacetate ≥97.0% (par GC)
Ethyl-2,4,5-trifluorobenzoylacetate
Formule: C₁₁H₉F₃O₃
MW: 246,19 g/mol
Point d'ébullition: 92°C
Numéro MDL: MFCD00792431
Numéro CAS: 98349-24-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité