L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Ferroïne (Phénanthroline-1,10-fer(II) sulfate) solution_SC acc. to JIS K8001
Fournisseur: TCI
Synonyms: Tris(1,10-phenanthroline)iron (II) sulphate, Tris(1,10-phenanthroline-N1,N10)iron sulphate
F0005-25G F0005-500G
TCIAF0005-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAF0005-25G TCIAF0005-500G
Ferroïne (Phénanthroline-1,10-fer(II) sulfate) solution_SC acc. to JIS K8001
Ferroïne (Phénanthroline-1,10-fer(II) sulfate)
Formule: C₃₆H₂₄FeN₆SO₄
MW: 692.54 g/mol
Densité: 0.9999
Numéro MDL: MFCD00036428
Numéro CAS: 14634-91-4
EINECS: 238-676-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown to Dark red clear liquid to cloudy liquid
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité