Flavin adenine dinucleotide disodium salt, hydraté ≥94.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
F0014-1G F0014-100MG
TCIAF0014-1GEA 209 EUR InStock
TCIAF0014-1G TCIAF0014-100MG
Flavin adenine dinucleotide disodium salt, hydraté ≥94.0% (par HPLC)
Flavin adenine dinucleotide disodium salt
Formule: C₂₇H₃₃N₉O₁₅P₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00041835
Numéro CAS: 84366-81-4
EINECS: 282-733-8
Merck Index: 14,04091
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 94.0 area%
Specific rotation [a]20/D -30.0 to -25.0 deg (C=1, H2O)
Molar extinction coefficient min. 10,000 (H2O、448.0 to 450.0 nm)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité