9-Fluorenone oxime ≥97.0% (par GC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 9H-Fluoren-9-one oxime
F0023-1G F0023-5G
TCIAF0023-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAF0023-1G TCIAF0023-5G
9-Fluorenone oxime ≥97.0% (par GC, azote total)
9-Fluorenone oxime
Formule: C₁₃H₉NO
MW: 195,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016356
Numéro CAS: 2157-52-0
EINECS: 218-471-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=31e3e05905a80184bdb5d09107ad0a0b82fb10eb&vid=31e3e05905a80184bdb5d09107ad0a0b82fb10eb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 190.0 to 197.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité