Acide 2-(6-hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthène-9-yl)-5-isothiocyanatobenzoïque ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
F0026-1G F0026-100MG
TCIAF0026-1GEA 359 EUR InStock
TCIAF0026-1G TCIAF0026-100MG
Acide 2-(6-hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthène-9-yl)-5-isothiocyanatobenzoïque ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 2-(6-hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthène-9-yl)-5-isothiocyanatobenzoïque
Formule: C₂₁H₁₁NO₅S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005063
Numéro CAS: 3326-32-7
EINECS: 222-042-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité