Formoxime 10% ∼2.4 mol/L dans l'eau
Fournisseur: TCI
Synonyms: Formaldoxime
F0044-25ML F0044-500ML
TCIAF0044-25MLEA 24.2 EUR InStock
TCIAF0044-25ML TCIAF0044-500ML
Formoxime 10% ∼2.4 mol/L dans l'eau
Formoxime
Formule: CH₃NO
MW: 45,04 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00058969
Numéro CAS: 75-17-2
EINECS: 200-845-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e388edea9e72200a721b83386dd31f256f2d108b&vid=c67b17cb5f542547a5769b8cf24be4ca5a08a633&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 10.0 to 11.0 w/w%
Sensitiveness Colorimetric Test : Turn Pale Orange with Manganese
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité