Isoamyl formate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Formic Acid Isoamyl Ester
F0054-25ML F0054-500ML
TCIAF0054-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAF0054-25ML TCIAF0054-500ML
Isoamyl formate ≥95.0% (par GC)
Isoamyl formate
Formule: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Point d'ébullition: 124°C
Point d'éclair: 25°C
Numéro MDL: MFCD00021049
Numéro CAS: 110-45-2
EINECS: 203-769-2
ONU: 1109
ADR: 3,III
Merck Index: 14,05119
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité