Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Fumaramide ≥96.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI

F0066-10G F0066-25G
TCIAF0066-10GEA 99 EUR InStock
TCIAF0066-10G TCIAF0066-25G
Fumaramide ≥96.0% (sur base azote total)
Fumaramide


Formule: C₄H₆N₂O₂
MW: 114,10 g/mol
Numéro MDL: MFCD00025527
Numéro CAS: 627-64-5
EINECS: 211-007-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 96.0 %
Solubility in hot Water almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité