Sodium hydrogen fumarate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
F0071-25G F0071-500G
TCIAF0071-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAF0071-25G TCIAF0071-500G
Sodium hydrogen fumarate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Sodium hydrogen fumarate
Formule: C₄H₄O₄
MW: 138,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD00039097
Numéro CAS: 5873-57-4
EINECS: 227-535-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Water very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité