2-Furoyltrifluoroacetone
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,4,4-Trifluoro-1-(furan-2-yl)butane-1,3-dione, 4,4,4-Trifluoro-1-(2-furyl)-1,3-butanedione
F0083-25G F0083-5G
TCIAF0083-25GEA 97.9 EUR InStock
TCIAF0083-25G TCIAF0083-5G
2-Furoyltrifluoroacetone
2-Furoyltrifluoroacetone
Formule: C₈H₅F₃O₃
MW: 206,12 g/mol
Point d'ébullition: 84°C
Numéro MDL: MFCD00020935
Numéro CAS: 326-90-9
EINECS: 206-315-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Freezing point 20.0 to 22.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité