Tartrazine ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAF0088-25GEA 27.5 EUR InStock
TCIAF0088-25G TCIAF0088-500G
Tartrazine ≥98.0% (par HPLC)
Tartrazine
Formule: C₁₆H₁₂N₄O₉S₂
MW: 534,36 g/mol
Numéro MDL: MFCD00148908
Numéro CAS: 1934-21-0
EINECS: 217-699-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (UV-vis method) min. 95.0 % (calcd.on dried substance)
Lambda max. 426.0 to 430.0 nm (AcONH4 sol.)
Drying loss max. 10.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité