Fast red ITR base ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAF0089-25GEA 33 EUR InStock
TCIAF0089-25G
Fast red ITR base ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fast red ITR base
Formule: C₁₁H₁₈N₂O₃S
MW: 258,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009045
Numéro CAS: 97-35-8
EINECS: 202-575-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 103.0 to 107.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité