Formamidine hydrochloride ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Formimidamide hydrochloride
F0103-25G F0103-5G
TCIAF0103-25GEA 126 EUR InStock
TCIAF0103-25G TCIAF0103-5G
Formamidine hydrochloride ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Formamidine hydrochloride
Formule: CH₄N₂
MW: 80,52 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012865
Numéro CAS: 6313-33-3
EINECS: 228-639-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 83.0 to 88.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité