Dibutyl Fumarate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Dibutyl fumarate, Fumaric Acid Dibutyl Ester
F0116-25G F0116-500G
TCIAF0116-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAF0116-25G TCIAF0116-500G
Dibutyl Fumarate ≥98.0% (par GC)
Dibutyl Fumarate
Formule: C₁₂H₂₀O₄
MW: 228,29 g/mol
Point d'ébullition: 285°C
Point de fusion: –18°C
Point d'éclair: 142°C
Numéro MDL: MFCD00065141
Numéro CAS: 105-75-9
EINECS: 203-327-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité