N-Formyl-D-phenylalanine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
F0125-1G F0125-100MG
TCIAF0125-1GEA 252 EUR InStock
TCIAF0125-1G TCIAF0125-100MG
N-Formyl-D-phenylalanine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N-Formyl-D-phenylalanine
Formule: C₁₀H₁₁NO₃
MW: 193,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00063282
Numéro CAS: 59366-89-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 163.0 to 168.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -63.0 to -69.0 deg (C=4,EtOH)
Solubility in EtOH almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité