N-Formyl-L-leucine
Fournisseur: TCI
F0131-1G F0131-5G
TCIAF0131-1GEA 34.1 EUR InStock
TCIAF0131-1G TCIAF0131-5G
N-Formyl-L-leucine
N-Formyl-L-leucine
Formule: C₇H₁₃NO₃
Numéro MDL: MFCD00055861
Numéro CAS: 6113-61-7
EINECS: 228-080-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=87a754ed1c2fc4a756e0072ba0389a165c041951&vid=87a754ed1c2fc4a756e0072ba0389a165c041951&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 141.0 to 144.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -38.0 to -41.0 deg (C=1, H2O)
Solubility in hot Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité