Lithium formate monohydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
F0171-25G F0171-500G
TCIAF0171-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAF0171-25G TCIAF0171-500G
Lithium formate monohydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Lithium formate monohydrate
Formule: HCO₂Li·H₂O
MW: 51,96 g/mol (anhy)
Numéro MDL: MFCD00050823
Numéro CAS: 6108-23-2
Merck Index: 14,05532
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water almost transparency
Water 25.0 to 27.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité