4-Fluoro-N,N-dimethylaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
F0175-1G F0175-5G
TCIAF0175-1GEA 74.8 EUR InStock
TCIAF0175-1G TCIAF0175-5G
4-Fluoro-N,N-dimethylaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Fluoro-N,N-dimethylaniline
Formule: C₈H₁₀FN
Point d'ébullition: 200°C
Numéro MDL: MFCD00059471
Numéro CAS: 403-46-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 35.0 to 39.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité