2-Fluoro-β-alanine hydrochloride ≥99.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
F0185-1G F0185-100MG
TCIAF0185-1GEA 461 EUR InStock
TCIAF0185-1G TCIAF0185-100MG
2-Fluoro-β-alanine hydrochloride ≥99.0% (sur base azote total)
2-Fluoro-beta-alanine hydrochloride
Formule: C₃H₆FNO₂
Numéro MDL: MFCD00060202
Numéro CAS: 867-84-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité