Fluorescamine pour marquage HPLC
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAF0192-100MGEA 66 EUR InStock
TCIAF0192-100MG TCIAF0192-1G
Fluorescamine pour marquage HPLC
Fluorescamine
Formule: C₁₇H₁₀O₄
MW: 278,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005928
Numéro CAS: 38183-12-9
EINECS: 253-814-5
Merck Index: 14,04158
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Melting point 155.0 to 159.0 deg-C
Lambda max. 233.0 to 235.0 nm (Diethyl ether)
Molar extinction coefficient min. 26,000 (Diethyl ether, 233.0 to 235.0 nm)
Fluorescence test Emit Fluorescence in the presence of Glycine
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité