4-(2-Furyl)-3-butén-2-one ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAF0235-25GEA 107 EUR InStock
TCIAF0235-25G TCIAF0235-100G
4-(2-Furyl)-3-butén-2-one ≥98.0% (par GC)
4-(2-Furyl)-3-butén-2-one
Formule: C₈H₈O₂
MW: 136,15 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00039566
Numéro CAS: 623-15-4
EINECS: 210-774-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité