3-(2-Fluorophenoxy)benzyl bromide
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3'-Bromomethyl-2-fluorodiphenyl Ether
F0236-1G F0236-100MG
TCIAF0236-1GEA 393 EUR InStock
TCIAF0236-1G TCIAF0236-100MG
3-(2-Fluorophenoxy)benzyl bromide
3-(2-Fluorophenoxy)benzyl bromide
Formule: C₁₃H₁₀BrFO
MW: 281,12 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00059914
Numéro CAS: 242812-04-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité