1-(Bromométhyl)-3-(4-fluorophénoxy)benzène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
F0243-1G F0243-5G
TCIAF0243-1GEA 189 EUR InStock
TCIAF0243-1G TCIAF0243-5G
1-(Bromométhyl)-3-(4-fluorophénoxy)benzène ≥97.0% (par GC)
1-(Bromométhyl)-3-(4-fluorophénoxy)benzène
Formule: C₁₃H₁₀BrFO
Point d'ébullition: 160°C
Numéro MDL: MFCD00059915
Numéro CAS: 65295-58-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Freezing point 30.0 to 37.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité