Ferroceneboronic acid ≥98.0% (par HPLC) (contains varying amounts of Anhydride) réactif de boronation cyclique pour GC/MS
Fournisseur: TCI
Attention
F0280-1G F0280-100MG
TCIAF0280-1GEA 216 EUR InStock
TCIAF0280-1G TCIAF0280-100MG
Ferroceneboronic acid ≥98.0% (par HPLC) (contains varying amounts of Anhydride) réactif de boronation cyclique pour GC/MS
Ferroceneboronic acid
Formule: C₁₀H₁₁BFeO₂
MW: 229,85 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059074
Numéro CAS: 12152-94-2
EINECS: 235-272-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Effect test of GC derivalization Effective as derivatization agent 3-Benzyloxy-1,2-propanediol
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité