Fumaraldehydebis(dimethyl acetal) ≥90.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
F0329-1G F0329-5G
TCIAF0329-1GEA 47.3 EUR InStock
TCIAF0329-1G TCIAF0329-5G
Fumaraldehydebis(dimethyl acetal) ≥90.0% (par GC)
Fumaraldehydebis(dimethyl acetal)
Formule: C₈H₁₆O₄
Point d'éclair: 80°C
Numéro MDL: MFCD00075507
Numéro CAS: 6068-62-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité