Acide 3-fluoro-4-(octyloxy)benzoïque ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
F0337-1G F0337-5G
TCIAF0337-1GEA 227 EUR InStock
TCIAF0337-1G TCIAF0337-5G
Acide 3-fluoro-4-(octyloxy)benzoïque ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3-fluoro-4-(octyloxy)benzoïque
Formule: C₁₅H₂₁FO₃
MW: 268,33 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191649
Numéro CAS: 326-78-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité