5-Formyl-2-furancarboxylic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Furfural-5-carboxylic Acid, 5-Formylfuran-2-carboxylic acid, 5-Formyl-2-furoic Acid
F0338-1G F0338-5G
TCIAF0338-1GEA 112 EUR InStock
TCIAF0338-1G TCIAF0338-5G
5-Formyl-2-furancarboxylic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
5-Formyl-2-furancarboxylic acid
Formule: C₆H₄O₄
MW: 140,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD00020924
Numéro CAS: 13529-17-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 206.0 to 212.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité