Fluoromethyl phenyl sulphone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Fluoromethylsulphonylbenzene, ((Fluoromethyl)sulphonyl)benzene
F0341-1G F0341-5G
TCIAF0341-1GEA 85.8 EUR InStock
TCIAF0341-1G TCIAF0341-5G
Fluoromethyl phenyl sulphone ≥98.0% (par GC)
Fluoromethyl phenyl sulphone
Formule: C₇H₇FO₂S
MW: 174,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191650
Numéro CAS: 20808-12-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité