Farnesyl acetate (mixture of isomers) ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-ol Acetate
F0347-25ML F0347-5ML
TCIAF0347-25MLEA 64.9 EUR InStock
TCIAF0347-25ML TCIAF0347-5ML
Farnesyl acetate (mixture of isomers) ≥95.0% (par GC)
Farnesyl acetate (mixture of isomers)
Formule: C₁₇H₂₈O₂
MW: 264,41 g/mol
Point d'éclair: 95°C
Numéro MDL: MFCD00036516
Numéro CAS: 29548-30-9
EINECS: 249-689-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomer)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité