Methyl fumaraldehydate ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
F0351-1G F0351-100MG
TCIAF0351-1GEA 575 EUR InStock
TCIAF0351-1G TCIAF0351-100MG
Methyl fumaraldehydate ≥96.0% (par GC)
Methyl fumaraldehydate
Formule: C₅H₆O₃
Point d'ébullition: 88°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00191651
Numéro CAS: 5837-72-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité