L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
3-Furylméthanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Furyl Alcohol, 3-(Hydroxymethyl)furan
F0360-10G F0360-25G
TCIAF0360-10GEA 207 EUR InStock
TCIAF0360-10G TCIAF0360-25G
3-Furylméthanol ≥98.0% (par GC)
3-Furylméthanol
Formule: C₅H₆O₂
MW: 98.10 g/mol
Point d'ébullition: 100°C
Point d'éclair: 38°C
Numéro MDL: MFCD00005352
Numéro CAS: 4412-91-3
EINECS: 224-570-7
ONU: 1987
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=74d57504d7759fb3a7f0e03223bd1eba3f9ac225&vid=74d57504d7759fb3a7f0e03223bd1eba3f9ac225&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité