L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
2-Phényléthyle formiate 95,0 GC_ASSAY_METHOD
Fournisseur: TCI
Synonyms: Phenethyl Formate, Formic Acid 2-Phenylethyl Ester, Formic Acid Phenethyl Ester
F0363-25G F0363-500G
TCIAF0363-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAF0363-25G TCIAF0363-500G
2-Phényléthyle formiate 95,0 GC_ASSAY_METHOD
2-Phényléthyle formiate
Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150.18 g/mol
Point d'ébullition: 117°C
Point d'éclair: 103°C
Numéro MDL: MFCD00021046
Numéro CAS: 104-62-1
EINECS: 203-220-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité