Ethyl-2-formylpropionate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Formylpropionic Acid Ethyl Ester
F0411-1G F0411-5G
TCIAF0411-1GEA 126 EUR InStock
TCIAF0411-1G TCIAF0411-5G
Ethyl-2-formylpropionate ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Ethyl-2-formylpropionate
Formule: C₆H₁₀O₃
MW: 130,14 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00044012
Numéro CAS: 27772-62-9
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité