4-Formyl-trans-stilbene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
F0412-5G F0412-25G
TCIAF0412-5GEA 121 EUR InStock
TCIAF0412-5G TCIAF0412-25G
4-Formyl-trans-stilbene ≥98.0% (par GC)
4-Formyl-trans-stilbene
Formule: C₁₅H₁₂O
Numéro MDL: MFCD00011580
Numéro CAS: 40200-69-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 112.0 to 115.0 deg-C
Solubility in hot EtOH almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité