Acide 3-fluoro-4-hydroxybenzoïque, hydraté ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
F0413-1G F0413-5G
TCIAF0413-1GEA 31.9 EUR InStock
TCIAF0413-1G TCIAF0413-5G
Acide 3-fluoro-4-hydroxybenzoïque, hydraté ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3-fluoro-4-hydroxybenzoïque
Formule: C₇H₅FO₃
MW: 156,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD02094741
Numéro CAS: 350-29-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Melting point 161.0 to 165.0 deg-C
Water max. 10.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité