9,9-Bis[4-(2-hydroxyethoxy)phenyl]fluorene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,4'-(9-Fluorenylidene)bis(2-phenoxyethanol), 2,2'-(((9H-Fluorene-9,9-diyl)bis(4,1-phenylene))bis(oxy))diethanol
F0447-25G F0447-5G
TCIAF0447-25GEA 74.8 EUR InStock
TCIAF0447-25G TCIAF0447-5G
9,9-Bis[4-(2-hydroxyethoxy)phenyl]fluorene ≥98.0% (par GC)
9,9-Bis[4-(2-hydroxyethoxy)phenyl]fluorene
Formule: C₂₉H₂₆O₄
MW: 438,52 g/mol
Point de fusion: 163°C
Numéro MDL: MFCD00216628
Numéro CAS: 117344-32-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 160.0 to 166.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité