(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)pentanedioic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Fmoc-Glu-OH, N-Fmoc-L-glutamic Acid
F0453-1G F0453-5G
TCIAF0453-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAF0453-1G TCIAF0453-5G
(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)pentanedioic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)pentanedioic acid
Formule: C₂₀H₁₉NO₆
MW: 369,4 g/mol
Numéro MDL: MFCD00237657
Numéro CAS: 121343-82-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -18.0 to -25.0 deg (C=1, DMF)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité