N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-serine hydrate ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-Fmoc-L-serine, Fmoc-Ser-OH
F0454-1G F0454-5G
TCIAF0454-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAF0454-1G TCIAF0454-5G
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-serine hydrate ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-serine hydrate
Formule: C₁₈H₁₇NO₅
MW: 327,34 g/mol (anhy)
Numéro MDL: MFCD04113634
Numéro CAS: 73724-45-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b1ac80311e84df1d89bbba3fae0703cc6457452&vid=e5898ec04ba2cbe50228119c8a3c20ad92e7c2a1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D -10.0 to -15.0 deg (C=1, DMF)
Water max. 6.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité