N-Fmoc-L-threonine monohydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-threonine monohydrate, Fmoc-Thr-OH monohydrate
F0455-1G F0455-25G F0455-5G
TCIAF0455-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAF0455-1G TCIAF0455-25G TCIAF0455-5G
N-Fmoc-L-threonine monohydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-Fmoc-L-threonine monohydrate
Formule: C₁₉H₁₉NO₅·H₂O
MW: 359,38 g/mol (341,36 anhy)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00792901
Numéro CAS: 73731-37-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab4991e22fbd8798bcc8e966b7aa106c38d707f1&vid=bcf101697c2b60897f824d3c90ba48d85f178ea9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D -14.0 to -17.0 deg (C=1, DMF)
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité