N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-tyrosine ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Fmoc-Tyr-OH, N-Fmoc-L-tyrosine
F0456-1G F0456-5G
TCIAF0456-1GEA 35.2 EUR InStock
TCIAF0456-1G TCIAF0456-5G
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-tyrosine ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-tyrosine
Formule: C₂₄H₂₁NO₅
MW: 403,43 g/mol
Numéro MDL: MFCD00134890
Numéro CAS: 92954-90-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D -20.0 to -24.0 deg (C=1, DMF)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité