Methyl (4-fluorobenzoyl)acetate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-(4-Fluorophenyl)-3-oxopropionic Acid Methyl Ester, Methyl 4-fluorobenzoylacetate, (4-Fluorobenzoyl)acetic Acid Methyl Ester, Methyl 3-(4-Fluorophenyl)-3-oxopropionate
F0472-1G F0472-5G
TCIAF0472-1GEA 38.5 EUR InStock
TCIAF0472-1G TCIAF0472-5G
Methyl (4-fluorobenzoyl)acetate ≥98.0% (par GC)
Methyl (4-fluorobenzoyl)acetate
Formule: C₁₀H₉FO₃
MW: 196,18 g/mol
Point d'ébullition: 91°C
Numéro MDL: MFCD00000355
Numéro CAS: 63131-29-3
EINECS: 263-889-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité