4-Fluorocatechol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Fluoro-1,2-dihydroxybenzene, 4-Fluoropyrocatechol
F0483-1G F0483-5G
TCIAF0483-1GEA 159 EUR InStock
TCIAF0483-1G TCIAF0483-5G
4-Fluorocatechol ≥98.0% (par GC)
4-Fluorocatechol
Formule: C₆H₅FO₂
MW: 128,10 g/mol
Numéro MDL: MFCD01317539
Numéro CAS: 367-32-8
ONU: 1759
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 89.0 to 93.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité