(S)-3-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-4-(tert-butoxy)-4-oxobutanoic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-Fmoc-L-aspartic Acid 1-tert-Butyl Ester, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-aspartic Acid 1-tert-Butyl Ester, Fmoc-Asp(OH)-OtBu, Fmoc-Asp-OtBu, 1-tert-Butyl N-Fmoc-L-aspartate
F0503-1G F0503-5G
TCIAF0503-1GEA 19.8 EUR InStock
TCIAF0503-1G TCIAF0503-5G
(S)-3-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-4-(tert-butoxy)-4-oxobutanoic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
(S)-3-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-4-(tert-butoxy)-4-oxobutanoic acid
Formule: C₂₃H₂₅NO₆
MW: 411,5 g/mol
Numéro MDL: MFCD00065631
Numéro CAS: 129460-09-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -20.0 to -28.0 deg (C=1, DMF)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité