N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-O-tert-butyl-L-threonine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
F0505-1G F0505-25G F0505-5G
TCIAF0505-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAF0505-1G TCIAF0505-25G TCIAF0505-5G
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-O-tert-butyl-L-threonine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-O-tert-butyl-L-threonine
Formule: C₂₃H₂₇NO₅
Numéro MDL: MFCD00077075
Numéro CAS: 71989-35-0
EINECS: 276-261-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 131.0 to 135.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +14.0 to +17.0 deg (C=1, EtOAc)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité