Nɑ-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-N-γ-trityl-L-asparagine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Fmoc-Asn(Trt)-OH, Nɑ-Fmoc-Nγ-trityl-L-asparagine
F0508-1G F0508-25G F0508-5G
TCIAF0508-1GEA 0 EUR InStock
TCIAF0508-1G TCIAF0508-25G TCIAF0508-5G
Nɑ-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-N-γ-trityl-L-asparagine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Nalpha-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-N-gamma-trityl-L-asparagine
Formule: C₃₈H₃₂N₂O₅
MW: 596,68 g/mol
Numéro MDL: MFCD00077049
Numéro CAS: 132388-59-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -17.0 to -21.0 deg (C=1, DMF)
Solubility in N,N-DMF almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité