3-Fluorothiophene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
F0512-200MG F0512-1G
TCIAF0512-200MGEA 224 EUR InStock
TCIAF0512-200MG TCIAF0512-1G
3-Fluorothiophene ≥98.0% (par GC)
3-Fluorothiophene
Formule: C₄H₃FS
Point d'ébullition: 85°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD08275189
Numéro CAS: 3093-88-7
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité